Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromotrope 2B, 97 %
Código de producto. 11397706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397706 25 g 25 g
11307716 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397706 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L11330.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-80-1
Fórmula molecular C16H9N3Na2O10S2
Peso molecular (g/mol) 513.36
Número MDL MFCD00003951
Clave InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Sinónimo Acid Red 176; C.I. 16575
PubChem CID 44135472
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotrope 2B
Punto de fusión >300°C
Beilstein 4109733
Índice Merck 14,2240
Nombre IUPAC disodio; 5-hidroxi-3-[(4-nitrofenil)hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.37
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 25 g