Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cromótropo 2B
Código de producto. 15412132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15412132 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15412132 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 149750050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chromotrope 2B
Punto de fusión 300.0°C
CAS 548-80-1
Fórmula molecular C16H9N3Na2O10S2
Número MDL MFCD00003951
Sinónimo Acid Red 176, C.I. 16575, 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt
Clave InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Disodio (3E)-5-hidroxi-3-[2-(4-nitrofenil)hidrazina-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 513.36
PubChem CID 44135472
Lambda máx 513 to 517nm (c=0.1, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.35
Pérdida por secado 18% max.
Grado Pure
Cantidad 5 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chromotrope 2B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.