CAS RN 54706-70-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
13-Oxiingenol Dodecanoato, TRC
CAS: 54706-70-6 Fórmula molecular: C32H50O7 Peso molecular (g/mol): 546.74 Sinónimo: Dodecanoic Acid Ingenol Ester,[1aR-(1aα,2β,5β,5aβ,6β,8aα,9α,10aα)]-1,1a,2,5,5a,6,9,10-Octahydro-5,5a,6-trihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-10aH-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecen-10a-yl Ester Dodecanoic Acid,10aH-2,8a-Methanocyclopenta[a]cyclopropa[e]cyclodecene Dodecanoic Acid Deriv. SMILES: CCOc1ccc(cc1)C2(CC)C(=O)NC(=O)NC2=O
2
Dodecanoic acid ingenol ester, MedChemExpress
MedChemExpress Dodecanoic acid ingenol ester is a natural compound.