Learn More
Dodecanoic acid ingenol ester, MedChemExpress
Descripción
Dodecanoic acid ingenol ester is a natural compound.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecanoic acid ingenol ester |
| CAS | 54706-70-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H50O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(O[C@@]12C[C@@H](C)[C@@](C=C(C)[C@@H]3O)(C4=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]4([H])[C@]1([H])C2(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 546.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 546.74 |
| Porcentaje de pureza | 99.37% |
| Mostrar más |