CAS RN 5470-22-4
IUPAC Nombre:
4-chloropyridine-2-carboxylate
Sinónimos:
4-chloropyridine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
156.55
Fórmula molecular:
C6H3ClNO2
InChi Key:
NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)C1=CC(Cl)=CC=N1
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 4-cloropiridina-2-carboxílico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5470-22-4 Fórmula molecular: C6H4ClNO2 Peso molecular (g/mol): 157.553 Número MDL: MFCD00191400 Clave InChI: NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-chloropicolinic acid,4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid,4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid,4-chloro-2-picolinic acid,2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro,4-chloro picolinic acid,2-carboxy-4-chloropyridine,chloropicolinicacid,pubchem12731,acmc-1bn7z PubChem CID: 230890 Nombre IUPAC: Ácido 4-cloropiridin-2-carboxílico SMILES: C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O