Learn More
Ácido 4-cloropiridin-2-carboxílico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15274348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15274348 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15274348 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454430010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS 5470-22-4
Punto de fusión 180.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
Clave InChI NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-cloropiridin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 157.56
PubChem CID 230890
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.