Learn More
Ácido 4-cloropiridina-2-carboxílico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320156 1 g 1 g
11310156 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5470-22-4 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5470-22-4
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00191400
Clave InChI NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
PubChem CID 230890
Nombre IUPAC Ácido 4-cloropiridin-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽180°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 94%