accessibility menu, dialog, popup

UserName

BH3CH3CH3CCH3CH3H3CHK

CAS RN 54575-49-4

IUPAC Nombre: boron(3+) potassium tris(butan-2-ide) hydride
Sinónimos: boron(3+) potassium tris(butan-2-ide) hydride
Peso molecular (g/mol): 222.26
Fórmula molecular: C12H28BK
InChi Key: UHNDOQOAVCJJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H-].[B+3].[K+].CC[CH-]C.CC[CH-]C.CC[CH-]C
Forma física 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados