accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHNNNH2

CAS RN 545380-34-5

IUPAC Nombre: N4-[2-(4-phenoxyphenyl)ethyl]quinazoline-4,6-diamine
Sinónimos: N4-[2-(4-phenoxyphenyl)ethyl]quinazoline-4,6-diamine
Peso molecular (g/mol): 356.43
Fórmula molecular: C22H20N4O
InChi Key: IBAKVEUZKHOWNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC2=C(NCCC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N=CN=C2C=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados