Learn More
6-Amino-4-(4-fenoxifeniletilamino)quinazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-4-(4-phenoxyphenylethylamino)quinazoline |
| CAS | 545380-34-5 |
| Fórmula molecular | C22 H20 N4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20N4O/c23-17-8-11-21-20(14-17)22(26-15-25-21)24-13-12-16-6-9-19(10-7-16)27-18-4-2-1-3-5-18/h1-11,14-15H,12-13,23H2,(H,24,25,26) |
| SMILES | Nc1ccc2ncnc(NCCc3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 4-N-[2-(4-fenoxifenil)etil]quinazolina-4,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 356.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.1637 |