CAS RN 54522-52-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Metilprotodioscina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Metilprotodioscina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
MedChemExpress Methyl protodioscin
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
4
MedChemExpress Methyl protodioscin
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.