Learn More
MedChemExpress Methyl protodioscin
Código de producto. 16491548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491548 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16491548 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0863
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Methyl protodioscin(NSC-698790) is a furostanol bisglycoside with antitumor properties; shows to reduce proliferation, cause cell cycle arrest.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecular 1063.23 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 54522-52-0
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 140 mg/mL (131.67 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (23.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo NSC-698790∣ Smilax saponin B
Objetivo Apoptosis