accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH2NOOHO

CAS RN 5451-09-2

IUPAC Nombre: hydrogen 5-amino-4-oxopentanoic acid chloride
Sinónimos: aminolevulinic acid hcl
Peso molecular (g/mol): 167.59
Fórmula molecular: C5H10ClNO3
InChi Key: ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NCC(=O)CCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)