Learn More
Sal de clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, TRC
Código de producto. 30328354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30328354 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30328354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61178050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
CAS 5451-09-2
Fórmula molecular C5 H9 N O3 . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo Levulinic acid, 5-amino-, hydrochloride (8CI), Pentanoic acid, 5-amino-4-oxo-, hydrochloride (9CI), 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hydrochloride, Ameluz, Aminolevulinic acid hydrochloride, Levulan Kerastick, d-Aminolevulinic acid hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
SMILES Cl.NCC(=O)CCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 167.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0349
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.