Learn More
Sal de clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminolevulinic Acid Hydrochloride |
| CAS | 5451-09-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Levulinic acid, 5-amino-, hydrochloride (8CI), Pentanoic acid, 5-amino-4-oxo-, hydrochloride (9CI), 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, 5-Aminolevulinic acid hydrochloride, Ameluz, Aminolevulinic acid hydrochloride, Levulan Kerastick, d-Aminolevulinic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NCC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0349 |