CAS RN 545-55-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Trietilenefosforamida, TRC
CAS: 545-55-1 Fórmula molecular: C6 H12 N3 O P Peso molecular (g/mol): 173.15 Sinónimo: Phosphine oxide, tris(1-aziridinyl)- (8CI),1,1',1' '-Phosphinylidynetris[aziridine],APO,Aphoxide,ENT 24915,Imperon Fixer T,NSC 9717,Phosphoric acid triethylene imide,Phosphoric triamide, N,N',N' '-tri-1,2-ethanediyl-,TAPO,TEF,TEPA,TEPA (pesticide),Tri-1-aziridinylphosphine oxide,Triaziridinophosphine oxide,Triaziridinylphosphine oxide,Triethylenephosphoramide,Triethylenephosphorotriamide,Tris(1-aziridine)phosphine oxide,Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide,Tris(aziridinyl)phosphine oxide Nombre IUPAC: 1-[bis(aziridina-1-il)fosforil]aziridina SMILES: O=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3