Learn More
Trietilenefosforamida, TRC
Código de producto. 30134717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134717 100 mg 100 miligramos
18092410 25 mg 25 miligramos
18031020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT776600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545-55-1
Fórmula molecular C6 H12 N3 O P
Peso molecular (g/mol) 173.15
Sinónimo Phosphine oxide, tris(1-aziridinyl)- (8CI), 1,1',1' '-Phosphinylidynetris[aziridine], APO, Aphoxide, ENT 24915, Imperon Fixer T, NSC 9717, Phosphoric acid triethylene imide, Phosphoric triamide, N,N',N' '-tri-1,2-ethanediyl-, TAPO, TEF, TEPA, TEPA (pesticide), Tri-1-aziridinylphosphine oxide, Triaziridinophosphine oxide, Triaziridinylphosphine oxide, Triethylenephosphoramide, Triethylenephosphorotriamide, Tris(1-aziridine)phosphine oxide, Tris(1-aziridinyl)phosphine oxide, Tris(aziridinyl)phosphine oxide
Nombre IUPAC 1-[bis(aziridina-1-il)fosforil]aziridina
SMILES O=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethylenephosphoramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N3OP/c10-11(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0718
Porcentaje de pureza >95%