CAS RN 544417-40-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Capadenoson, MedChemExpress
MedChemExpress Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.