Learn More
Capadenoson, MedChemExpress
Código de producto. 16466596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466596 100 mg 100 miligramos
16448847 5 mg 5 miligramos
16446258 10 mg 10 miligramos
16402387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14917
MedChemExpress Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capadenoson
CAS 544417-40-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H18ClN5O2S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAY 68-4986
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3)N=C1N
Peso molecular (g/mol) 520.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.03
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation