CAS RN 54239-39-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cimbuterol, TRC
CAS: 54239-39-3 Fórmula molecular: C13 H19 N3 O Peso molecular (g/mol): 233.31 Sinónimo: Benzonitrile, 2-amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-,2-Amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzonitrile,Cimbuterol Nombre IUPAC: 2-amino-5-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]benzonitrilo SMILES: CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N