Learn More
Cimbuterol, TRC
Código de producto. 30009124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009124 100 mg 100 miligramos
30003814 25 mg 25 miligramos
30008784 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC441620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54239-39-3
Fórmula molecular C13 H19 N3 O
Peso molecular (g/mol) 233.31
Sinónimo Benzonitrile, 2-amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-, 2-Amino-5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]benzonitrile, Cimbuterol
Nombre IUPAC 2-amino-5-[2-(tert-butilamino)-1-hidroxietil]benzonitrilo
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cimbuterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N3O/c1-13(2,3)16-8-12(17)9-4-5-11(15)10(6-9)7-14/h4-6,12,16-17H,8,15H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.1528
Porcentaje de pureza >95%