CAS RN 54208-72-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Salbutamol Acetonida, TRC
CAS: 54208-72-9 Fórmula molecular: C16 H25 N O3 Peso molecular (g/mol): 279.37 Sinónimo: α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol,2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol,Salbutamol Acetonide Nombre IUPAC: 2-(tert-butilamino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxina-6-il)etanol SMILES: CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1
2
α-[[(1,1-Dimetiletil)amino]metil]-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-metanol (acetónido de salbutamol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.