Learn More
Salbutamol Acetonida, TRC
Product Code. 30421737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30421737 500 mg
30415902 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30421737 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS085530500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54208-72-9
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 279.37
Sinónimo α-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, 2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol, Salbutamol Acetonide
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxina-6-il)etanol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Salbutamol Acetonide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1834