Learn More
α-[[(1,1-Dimetiletil)amino]metil]-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-metanol (acetónido de salbutamol), Mikromol™
Descripción
α-[[(1,1-Dimetiletil)amino]metil]-2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-metanol (acetónido de salbutamol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salbutamol Acetonide |
| CAS | 54208-72-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Salbutamol Acetonide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | alpha-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, 2-(tert-Butylamino)-1-(2,2-dimethyl-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol, Salbutamol Acetonide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il)etanol |
| Mostrar más |