accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2NH2NN

CAS RN 542-02-9

IUPAC Nombre: 6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Sinónimos: acetoguanamine
Peso molecular (g/mol): 125.14
Fórmula molecular: C4H7N5
InChi Key: NJYZCEFQAIUHSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(N)=NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados