Learn More
6-metilguanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine |
| CAS | 542-02-9 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N5 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | s-Triazine','2,4-diamino-6-methyl- (6CI,8CI), 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 2,6-Diamino-4-methyl-s-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4,6-diamino-s-triazine, 6-Methyl-2,4-diamino-1,3,5-triazine, 6-Methylguanamine, Acetoguanamine, ENT 50715, NSC 257 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7N5/c1-2-7-3(5)9-4(6)8-2/h1H3,(H4,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Cc1nc(N)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-1,3,5-triazina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.132 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0701 |