accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOOOFFFOCH3

CAS RN 54094-19-8

IUPAC Nombre: dimethyl {2-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl}phosphonate
Sinónimos: dimethyl 2-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propylphosphonate
Peso molecular (g/mol): 326.21
Fórmula molecular: C12H14F3O5P
InChi Key: MBGWNNJXMYHKQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=O)(CC(=O)COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados