Learn More
Dimetil 3-(3-(Trifluorometil)fenoxi)-2-oxopropilfosfonato, TRC
Código de producto. 30358671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358671 5 g 5 g
30351605 1 g 1 g
30354586 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1862505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54094-19-8
Fórmula molecular C12H14F3O5P
Peso molecular (g/mol) 326.21
Sinónimo Dimethyl P-[2-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]phosphonate, 1-Dimethoxyphosphoryl-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-2-one, Dimethyl [2-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]phosphonate, Dimethyl [2-oxo-3-[[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)oxy]propyl]phosphonate, Dimethyl [3-((3-trifluoromethyl)phenoxy)-2-oxopropyl]phosphonate, [2-Oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]phosphonic Acid Dimethyl Ester
Nombre IUPAC 1-dimetoxifosforil-3-[3-(trifluorometil)fenoxi]propano-2-uno
SMILES COP(=O)(CC(=O)COc1cccc(c1)C(F)(F)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 3-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-2-oxopropylphosphonate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14F3O5P/c1-18-21(17,19-2)8-10(16)7-20-11-5-3-4-9(6-11)12(13,14)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0531