accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5407-91-0

O

CAS RN 5407-91-0

IUPAC Nombre: 1,4-diphenylbutan-1-one
Sinónimos: 1,4-diphenylbutan-1-one
Peso molecular (g/mol): 224.3
Fórmula molecular: C16H16O
InChi Key: GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados