Learn More
1,4-Difenil-1-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338346 25 g 25 g
11318346 1 g 1 g
11328346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15597.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5407-91-0 | C16H16O | 224.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5407-91-0
Fórmula molecular C16H16O
Peso molecular (g/mol) 224.303
Número MDL MFCD00022005
Clave InChI GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79413
Nombre IUPAC 1,4-difenilbutan-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diphenyl-1-butanone
Punto de fusión 54°C to 56°C
Punto de ebullición 180°C (8 mmHg)
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 98%