Learn More
1,4-Difenil-1-butanona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10685652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685652 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10685652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diphenyl-1-butanone
Nombre de nota 98%
CAS 5407-91-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 59°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C16H16O
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)3C6H5
Número MDL MFCD00022005
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
Clave InChI GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1,4-difenilbutan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 224.3
PubChem CID 79413
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo