accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3Cl

CAS RN 5407-04-5

IUPAC Nombre: hydrogen (3-chloropropyl)dimethylamine chloride
Sinónimos: hydrogen (3-chloropropyl)dimethylamine chloride
Peso molecular (g/mol): 158.07
Fórmula molecular: C5H13Cl2N
InChi Key: LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CN(C)CCCCl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados