accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 540-23-8

IUPAC Nombre: hydrogen 4-methylaniline chloride
Sinónimos: toluidinium chloride
Peso molecular (g/mol): 143.61
Fórmula molecular: C7H10ClN
InChi Key: JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=CC=C(N)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados