Learn More
Clorhidrato de p-toluidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluidine Hydrochloride |
| CAS | 540-23-8 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N . H Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (9CI), p-Toluidine','hydrochloride (8CI), 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Methylanilinium chloride, 4-Methylbenzenamine hydrochloride, 4-Methylphenylammonium chloride, p-Methylaniline hydrochloride, p-Methylanilinium chloride, p-Toluidinium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.61 |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?