Learn More
Clorhidrato de p-toluidina, TRC
Código de producto. 30449343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30449343 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30449343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5362405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluidine Hydrochloride
CAS 540-23-8
Fórmula molecular C7 H9 N . H Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (9CI), p-Toluidine','hydrochloride (8CI), 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Methylanilinium chloride, 4-Methylbenzenamine hydrochloride, 4-Methylphenylammonium chloride, p-Methylaniline hydrochloride, p-Methylanilinium chloride, p-Toluidinium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-metilanilina
Peso molecular (g/mol) 143.61
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.