Learn More
Clorhidrato de p-toluidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluidine Hydrochloride |
| CAS | 540-23-8 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N . H Cl |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (9CI), p-Toluidine','hydrochloride (8CI), 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Methylanilinium chloride, 4-Methylbenzenamine hydrochloride, 4-Methylphenylammonium chloride, p-Methylaniline hydrochloride, p-Methylanilinium chloride, p-Toluidinium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.61 |