accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3

CAS RN 540-09-0

IUPAC Nombre: tricosan-12-one
Sinónimos: 12-tricosanone
Peso molecular (g/mol): 338.62
Fórmula molecular: C23H46O
InChi Key: VARQGBHBYZTYLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados