Learn More
12-tricosanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Tricosanone |
| CAS | 540-09-0 |
| Fórmula molecular | C23H46O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Diundecyl Ketone, Laurone, NSC 2200, Undecyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H46O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(24)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | tricosan-12-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.3549 |