accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3

CAS RN 540-07-8

IUPAC Nombre: pentyl hexanoate
Sinónimos: amyl hexanoate
Peso molecular (g/mol): 186.3
Fórmula molecular: C11H22O2
InChi Key: WRFZKAGPPQGDDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCOC(=O)CCCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados