Learn More
Hexanoato de pentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentyl Hexanoate |
| CAS | 540-07-8 |
| Fórmula molecular | C11H22O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Amyl Caproate, Amyl Capronate, Amyl Hexanoate, n-Amyl Caproate, n-Pentyl Hexanoate, NSC 46119, NSC 53794, Pentyl Caproate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(OCCCCC)CCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 186.29 |