accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)CH3(R)CH3(R)H3COHH3CH3CO

CAS RN 54-28-4

IUPAC Nombre: (2R)-2,7,8-trimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Sinónimos: gamma-tocopherol D-gamma-tocopherol gamma-tocopherol skeleton gamma-tocopherol, d-
Peso molecular (g/mol): 416.69
Fórmula molecular: C28H48O2
InChi Key: QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=C(C)C(C)=C2O1
Punto de ebullición 
  • (1)
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados