Learn More
D-gamma-Tocoferol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10279990 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10279990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421041000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-γ-Tocopherol
Nombre de nota 95%
CAS 54-28-4
Color Marrón
Punto de ebullición 200°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C28H48O2
Número MDL MFCD00066529
Cantidad 100 mg
Índice Merck 15, 9655
Condición de rotación específica +30° (25°C c=2.00 in isooctane)
Rotación específica + 30
Sinónimo gamma-tocopherol, +-gamma-tocopherol, d-gamma-tocopherol, 7,8-dimethyltocol, unii-8ef1z1238f, rrr-gamma-tocopherol, r,r,r-gamma-tocopherol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl chroman-6-ol, 2r-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-chromen-6-ol, 2r-3,4-dihydro-2,7,8-trimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-2h-1-benzopyran-6-ol
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,ether,,oils,fats
Clave InChI QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
SMILES CC1=C(C=C2CCC(OC2=C1C)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O
Nombre IUPAC (2R)-2,7,8-trimetil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 416.69
PubChem CID 92729
ChEBI CHEBI:18185
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.69
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso