accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CCH3SOHOO

CAS RN 5399-58-6

IUPAC Nombre: propane-2-sulfonic acid sodium
Sinónimos: 2-propanesulfonic acid sodium
Peso molecular (g/mol): 147.14
Fórmula molecular: C3H8NaO3S
InChi Key: QYZRPQBWAMNLBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na].CC(C)S(O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados