Learn More
Sal sódica de ácido 2-propanesulfónico, TRC
Código de producto. 30428460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428460 5 g
30427965 10 g
30415504 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8398255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5399-58-6
Fórmula molecular C3H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo Isopropylsulfonate Sodium, 2-Propanesulfonate Sodium
Nombre IUPAC sodio; Propano-2-sulfonato
SMILES [Na+].CC(C)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O3S.Na/c1-3(2)7(4,5)6;/h3H,1-2H3,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0014