accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FHO

CAS RN 53981-24-1

IUPAC Nombre: 2-amino-5-fluorophenol
Sinónimos: 2-amino-5-fluorophenol
Peso molecular (g/mol): 127.12
Fórmula molecular: C6H6FNO
InChi Key: IIDUNAVOCYMUFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(F)C=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados