Learn More
2-amino-5-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Amino-5-fluorophenol |
| CAS | 53981-24-1 |
| Fórmula molecular | C6H6FNO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)amine, 4-Fluoro-2-hydroxyaniline, 5-Fluoro-2-aminophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(F)cc1O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-5-fluorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 127.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0433 |