accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3

CAS RN 539-82-2

IUPAC Nombre: ethyl pentanoate
Sinónimos: ethyl valerate
Peso molecular (g/mol): 130.19
Fórmula molecular: C7H14O2
InChi Key: ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)