Learn More
Valerato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492637 2500 mL 2500 ml
11472637 100 mL 100 ml
11482637 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14854.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 539-82-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-82-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00009479
Clave InChI ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl valerate, ethyl n-valerate, pentanoic acid, ethyl ester, valeric acid, ethyl ester, ethylvalerate, ethyl valerianate, pentanoic acid ethyl ester, n-valeric acid ethyl ester, valeric acid, ethyl ester 8ci, fema no. 2462
PubChem CID 10882
Nombre IUPAC pentanoato de etilo
SMILES CCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl valerate
Punto de fusión -92°C to -90°C
Densidad 0.874
Punto de ebullición 142°C to 145°C
Temperatura de inflamación 38°C (100°F)
Índice de refracción 1.4
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1744680
Índice Merck 14,9904
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%