Learn More
Valerato de etilo, TRC
Código de producto. 30372090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372090 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30372090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE2892711G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valeric acid ethyl ester
CAS 539-82-2
Fórmula molecular C7 H14 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Valeric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl n-pentanoate, Ethyl n-valerate, Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, NSC 8868
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMILES CCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC pentanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 130.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994