accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3OHH3CH3CHO

CAS RN 5384-21-4

IUPAC Nombre: 4-[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylphenol
Sinónimos: 4-[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylphenol
Peso molecular (g/mol): 256.35
Fórmula molecular: C17H20O2
InChi Key: AZZWZMUXHALBCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(CC2=CC(C)=C(O)C(C)=C2)=CC(C)=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados