Learn More
4,4'-metilenbis(2,6-dimetilfenol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol) |
| CAS | 5384-21-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H20O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,6-Xylenol','4,4'-methylenedi- (6CI','7CI','8CI), 4,4'-Methylenebis[2,6-dimethylphenol] (ACI), 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylphenol), 4,4'-Methylenebis[2,6-xylenol], 4,4'-Methylenedi-2,6-xylenol, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)methane, Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methane, 2,2',6,6'-Tetramethylbisphenol F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8,18-19H,9H2,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cc(Cc2cc(C)c(O)c(C)c2)cc(C)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-hidroxi-3,5-dimetilfenil)metil]-2,6-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.34 |
| Mostrar más |